4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912857-1G
OR912857-5G
APOSOR912857-1GEA
219
EUR
APOSOR912857-1G
APOSOR912857-5G
4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Isopropylamino)benzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11145772 CAS-Nummer: 204078-26-2 |