N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912583-1G
OR912583-5G
APOSOR912583-1GEA
168
EUR
APOSOR912583-1G
APOSOR912583-5G
N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-3-nitrobenzamide
Formel:
C₉H₁₀N₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01211875 CAS-Nummer: 26819-11-4 |