Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911795-1G
OR911795-250MG
APOSOR911795-1GEA
299
EUR
APOSOR911795-1G
APOSOR911795-250MG
Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Ethyl 2-chloromethylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053935 CAS-Nummer: 1531-78-8 |