3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
OR911490-10G OR911490-25G
APOSOR911490-10GEA 148 EUR
APOSOR911490-10G APOSOR911490-25G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004391
CAS-Nummer: 25522-33-2