1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911201-1G OR911201-5G
APOSOR911201-1GEA 219 EUR
APOSOR911201-1G APOSOR911201-5G
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]piperidine 97%
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]piperidine
Formel: C₁₀H₁₃NOS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20355792
CAS-Nummer: 862463-82-9