1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911199-1G OR911199-5G
APOSOR911199-1GEA 219 EUR
APOSOR911199-1G APOSOR911199-5G
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine 96%
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine
Formel: C₉H₁₁NOS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11742078
CAS-Nummer: 78909-14-5