(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911178-1G
OR911178-250MG
APOSOR911178-1GEA
328
EUR
APOSOR911178-1G
APOSOR911178-250MG
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075781 CAS-Nummer: 72775-83-8 |