2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911136-1G
OR911136-5G
APOSOR911136-1GEA
183
EUR
APOSOR911136-1G
APOSOR911136-5G
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole 98%
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08064696 CAS-Nummer: 478553-83-2 |