Butane-1-sulphonamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911092-10G
OR911092-1G
OR911092-5G
APOSOR911092-10GEA
0
EUR
APOSOR911092-10G
APOSOR911092-1G
APOSOR911092-5G
Butane-1-sulphonamide 98%
Butane-1-sulphonamide
Formel:
C₄H₁₁NO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00465180 CAS-Nummer: 3144-04-5 |