1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910553-1G
OR910553-25G
OR910553-5G
APOSOR910553-1GEA
145
EUR
APOSOR910553-1G
APOSOR910553-25G
APOSOR910553-5G
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₉N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027483 CAS-Nummer: 80073-14-9 |