5-Methoxy-1-methylindazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910414-1G
OR910414-250MG
APOSOR910414-1GEA
806
EUR
APOSOR910414-1G
APOSOR910414-250MG
5-Methoxy-1-methylindazole 98%
5-Methoxy-1-methylindazole
Formel:
C₉H₁₀N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22380221 CAS-Nummer: 756839-44-8 |