2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910238-100MG
OR910238-1G
OR910238-250MG
APOSOR910238-100MGEA
174
EUR
APOSOR910238-100MG
APOSOR910238-1G
APOSOR910238-250MG
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
2-Chloro-4-ethylthiazole
Formel:
C₅H₆ClNS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16817473 CAS-Nummer: 98025-12-8 |