5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909754-10G OR909754-1G OR909754-5G
APOSOR909754-10GEA 647 EUR
APOSOR909754-10G APOSOR909754-1G APOSOR909754-5G
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine 98%
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10009548
CAS-Nummer: 94924-94-4