1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR909709-1G OR909709-5G
APOSOR909709-1GEA 27.7 EUR
APOSOR909709-1G APOSOR909709-5G
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
1-Boc-3-acetyl-piperidine
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953372
CAS-Nummer: 858643-92-2