3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909637-10G OR909637-1G OR909637-5G
APOSOR909637-10GEA 754 EUR
APOSOR909637-10G APOSOR909637-1G APOSOR909637-5G
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline 98%
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01125302
CAS-Nummer: 247225-33-8