2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909509-10G
OR909509-1G
OR909509-5G
APOSOR909509-10GEA
754
EUR
APOSOR909509-10G
APOSOR909509-1G
APOSOR909509-5G
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₇H₁₁N₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22375035 CAS-Nummer: 57054-82-7 |