4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908142-1G
OR908142-5G
APOSOR908142-1GEA
75.4
EUR
APOSOR908142-1G
APOSOR908142-5G
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01168919 CAS-Nummer: 20876-99-7 |