2-Methyleneglutaric acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR908110-1G
OR908110-250MG
APOSOR908110-1GEA
604
EUR
APOSOR908110-1G
APOSOR908110-250MG
2-Methyleneglutaric acid 96%
2-Methyleneglutaric acid
Formel:
C₆H₈O₄ Schmelzpunkt: 131…132 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD06208028 CAS-Nummer: 3621-79-2 |