Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR907935-1G
OR907935-5G
APOSOR907935-1GEA
134
EUR
APOSOR907935-1G
APOSOR907935-5G
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate
Formel:
C₁₀H₉BrO₃ Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09834617 CAS-Nummer: 27475-19-0 |