3-Nitrophenethyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907330-1G OR907330-5G
APOSOR907330-1GEA 78.7 EUR
APOSOR907330-1G APOSOR907330-5G
3-Nitrophenethyl alcohol 97%
3-Nitrophenethyl alcohol
Formel: C₈H₉NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010445
CAS-Nummer: 52022-77-2