2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906497-1G OR906497-250MG
APOSOR906497-1GEA 864 EUR
APOSOR906497-1G APOSOR906497-250MG
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid
Formel: C₇H₈O₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664815
CAS-Nummer: 70624-30-5