N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Allylpyrrolidin-2-one
OR906382-1G
OR906382-5G
APOSOR906382-1GEA
74.1
EUR
APOSOR906382-1G
APOSOR906382-5G
N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
N-Allyl-2-pyrrolidinone
Formel:
C₇H₁₁NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00152226 CAS-Nummer: 2687-97-0 |