2-Amino-N-methyl-DL-propanamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-N-methylpropanamide
OR906370-1G OR906370-5G
APOSOR906370-1GEA 114 EUR
APOSOR906370-1G APOSOR906370-5G
2-Amino-N-methyl-DL-propanamide 98%
2-Amino-N-methyl-DL-propanamide
Formel: C₄H₁₀N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09927582
CAS-Nummer: 32012-12-7