3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-(Cyclopropanecarbonyl)phenyl)boronic acid
OR906064-1G
OR906064-5G
APOSOR906064-1GEA
220
EUR
APOSOR906064-1G
APOSOR906064-5G
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₁BO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22383671 CAS-Nummer: 2377609-66-8 |