3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905810-1G OR905810-5G
APOSOR905810-1GEA 183 EUR
APOSOR905810-1G APOSOR905810-5G
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22205753
CAS-Nummer: 2096342-14-0