5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-5-ethyl-1,2,4-triazole, 5-Ethyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine, 5-Ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine
OR905740-1G OR905740-5G
APOSOR905740-1GEA 102 EUR
APOSOR905740-1G APOSOR905740-5G
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Formel: C₄H₈N₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03085910
CAS-Nummer: 22819-05-2