N-Acetyl-2-piperidone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903928-1G
OR903928-250MG
APOSOR903928-1GEA
328
EUR
APOSOR903928-1G
APOSOR903928-250MG
N-Acetyl-2-piperidone 95%
N-Acetyl-2-piperidone
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800363 CAS-Nummer: 3326-13-4 |