2-Isobutylpiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902736-100MG
OR902736-1G
OR902736-250MG
APOSOR902736-100MGEA
190
EUR
APOSOR902736-100MG
APOSOR902736-1G
APOSOR902736-250MG
2-Isobutylpiperidine hydrochloride 95%
2-Isobutylpiperidine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₉N·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07357608 CAS-Nummer: 14162-69-7 |