2-(2-Methylpropyl)azepane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902479-1G
OR902479-250MG
APOSOR902479-1GEA
806
EUR
APOSOR902479-1G
APOSOR902479-250MG
2-(2-Methylpropyl)azepane 95%
2-(2-Methylpropyl)azepane
Formel:
C₁₀H₂₁N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02663711 CAS-Nummer: 80053-55-0 |