2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902068-1G
OR902068-5G
APOSOR902068-1GEA
145
EUR
APOSOR902068-1G
APOSOR902068-5G
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine 97%
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molekulargewicht: 178.231 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10000144 CAS-Nummer: 327064-60-8 |