4-Methoxy-2-phenylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901887-1G
OR901887-5G
APOSOR901887-1GEA
219
EUR
APOSOR901887-1G
APOSOR901887-5G
4-Methoxy-2-phenylpyridine 97%
4-Methoxy-2-phenylpyridine
Formel:
C₁₂H₁₁NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14702090 CAS-Nummer: 53698-56-9 |