3-Methoxy-5-phenylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901878-1G
OR901878-250MG
APOSOR901878-1GEA
364
EUR
APOSOR901878-1G
APOSOR901878-250MG
3-Methoxy-5-phenylpyridine 98%
3-Methoxy-5-phenylpyridine
Formel:
C₁₂H₁₁NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14702089 CAS-Nummer: 53698-52-5 |