2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901841-1G OR901841-5G
APOSOR901841-1GEA 0 EUR
APOSOR901841-1G APOSOR901841-5G
2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol 97%
2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol
Formel: C₇H₈N₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18253578
CAS-Nummer: 13603-45-7