3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR901758-1G
OR901758-5G
APOSOR901758-1GEA
79.9
EUR
APOSOR901758-1G
APOSOR901758-5G
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07374349 CAS-Nummer: 214977-38-5 |