8-Chloroquinolin-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901653-100G
OR901653-25G
OR901653-5G
APOSOR901653-100GEA
265
EUR
APOSOR901653-100G
APOSOR901653-25G
APOSOR901653-5G
8-Chloroquinolin-2-ol 98%
8-Chloroquinolin-2-ol
Formel:
C₉H₆ClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03427166 CAS-Nummer: 23981-25-1 |