2-Amino-2-ethylbutanenitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900555-1G
OR900555-250MG
APOSOR900555-1GEA
364
EUR
APOSOR900555-1G
APOSOR900555-250MG
2-Amino-2-ethylbutanenitrile 98%
Formel:
C₆H₁₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09730785 CAS-Nummer: 22374-51-2 |