(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900411-10G OR900411-1G OR900411-5G
APOSOR900411-10GEA 502 EUR
APOSOR900411-10G APOSOR900411-1G APOSOR900411-5G
(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol 98%
(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol
Formel: C₉H₁₈O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22383756
CAS-Nummer: 758716-89-1