5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900191-1G
OR900191-250MG
APOSOR900191-1GEA
754
EUR
APOSOR900191-1G
APOSOR900191-250MG
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole 97%
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₃ClN₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18909485 CAS-Nummer: 1356111-15-3 |