Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
OR8944-5G
OR8944-100G
OR8944-25G
APOSOR8944-5GEA
31.9
EUR
APOSOR8944-5G
APOSOR8944-100G
APOSOR8944-25G
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₅H₉NO₂S·HCl Schmelzpunkt: 158 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068022 CAS-Nummer: 33305-08-7 |