3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8865-1G OR8865-5G OR8865-25G
APOSOR8865-1GEA 43.5 EUR
APOSOR8865-1G APOSOR8865-5G APOSOR8865-25G
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
Formel: C₈H₆BrClO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08543466
CAS-Nummer: 21900-48-1
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III