N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine, N-{2-[2-(Aminomethyl)phenoxy]ethyl}-N,N-dimethylamine
OR8685-1G
OR8685-250MG
APOSOR8685-1GEA
309
EUR
APOSOR8685-1G
APOSOR8685-250MG
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine
Formel:
C₁₁H₁₈N₂O Siedepunkt: 89…91 °C (0.2 mm Hg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08690290 CAS-Nummer: 91215-97-3 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...