6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (1-Methyl-1H-indol-6-yl)methylamine
OR8681-100MG OR8681-250MG OR8681-1G
APOSOR8681-100MGEA 92.8 EUR
APOSOR8681-100MG APOSOR8681-250MG APOSOR8681-1G
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08690253
CAS-Nummer: 864264-03-9
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III