Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Methoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride, Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-carboxylate hydrochloride
OR8135-1G
OR8135-5G
APOSOR8135-1GEA
82.8
EUR
APOSOR8135-1G
APOSOR8135-5G
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂·ClH Schmelzpunkt: 170…179 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02180877 CAS-Nummer: 78348-26-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |