Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydroxyfuran
OR8077-1G OR8077-250MG
APOSOR8077-1GEA 183 EUR
APOSOR8077-1G APOSOR8077-250MG
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₂O₇
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092386
CAS-Nummer: 6270-57-1