Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylsulphanyl)quinoline, 4,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-2-(methylthio)quinoline
OR8002-1G OR8002-500MG
APOSOR8002-1GEA 105 EUR
APOSOR8002-1G APOSOR8002-500MG
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₁Cl₂NO₂S
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276616
CAS-Nummer: 227958-96-5