5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR7850-1G OR7850-5G
APOSOR7850-1GEA 43.9 EUR
APOSOR7850-1G APOSOR7850-5G
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Formel: C₈H₁₂BrN₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03646021
CAS-Nummer: 885267-37-8