4-Phenylpyrimidine-2-thiol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR7651-1G OR7651-5G
APOSOR7651-1GEA 139 EUR
APOSOR7651-1G APOSOR7651-5G
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Formel: C₁₀H₈N₂S
Schmelzpunkt: 197…209 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239517
CAS-Nummer: 60414-59-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR