6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR7414-1G
OR7414-5G
APOSOR7414-1GEA
60.9
EUR
APOSOR7414-1G
APOSOR7414-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ Schmelzpunkt: 201…203 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027271 CAS-Nummer: 53484-16-5 |