3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7393-1G OR7393-5G
APOSOR7393-1GEA 128 EUR
APOSOR7393-1G APOSOR7393-5G
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Formel: C₁₀H₉NO·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07366478
CAS-Nummer: 1172481-22-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III