2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7353-1G
OR7353-5G
APOSOR7353-1GEA
87.3
EUR
APOSOR7353-1G
APOSOR7353-5G
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₈N₄O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027277 CAS-Nummer: 21901-25-7 |